T5393
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−TRITC antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Tetramethylrhodamine isothiocyanate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
conjugado
TRITC conjugate
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
técnicas
direct immunofluorescence: 1:64
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Anti-Mouse IgG (whole molecule)-TRITC antibody is specific for mouse IgG and all subclasses, it cross reacts with mouse IgA and IgM. Antibody purification is by ion exchange chromatography after which it is conjugated to crystalline tetramethylrhodamine isothiocyanate (TRITC).
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)