T1375
TES
≥99% (titration)
Sinónimos:
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]ethanesulfonic acid, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, TES free acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
crystalline powder
intervalo de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
mp
~225 °C (dec.)
solubilidad
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
cadena SMILES
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
Clave InChI
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
This procedure may be used for Mutanolysin products.
Contenido relacionado
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Descubra amortiguadores biológicos de gran pureza para la escala de producción. Garantice la estabilidad, el control del pH y el suministro constante con nuestras soluciones de fabricación especializadas.