T0568
Pharmed L/S tubing
size 14
Sinónimos:
Saint Gobain AY242003, PeristalticPump Tubing
Seleccione un Tamaño
$215.500
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$215.500
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Productos recomendados
envase
pack of 25 feet
fabricante / nombre comercial
Tygon
D.I.
0.06 in. (1.6 mm)
Categorías relacionadas
Descripción general
- Opaque to UV and visible light to protect light-sensitive fluids
- Heat sealable, bondable, and formable
- Extremely low gas permeability
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)