Merck
T0535
Tolfenamic acid
NSAID
Sinónimos:
2 (3-Chloro-2-methylanilino)benzoic acid, 2-([3-Chloro-2-methylphenyl]amino)benzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
261.70
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
237-264-3
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, greenish-yellow
SMILES string
Cc1c(Cl)cccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)
InChI key
YEZNLOUZAIOMLT-UHFFFAOYSA-N
General description
Tolfenamic acid is a fenamate and is made up of a monocarboxylate diphenylamine nucleus.
Application
Tolfenamic acid has been used in Arabidopsis bud assay for activity comparison with quinazolinedione derivatives (QADD) based compounds.
Biochem/physiol Actions
Tolfenamic acid is involved in the inhibition of prostaglandin synthesis. It also plays a role in apoptosis of head and neck cancer cells.
Non-steroidal anti-inflammatory agent. Interferes with synthesis of β-amyloid precursor protein, and thus Aβ peptides, by promoting degradation of an essential transcription factor.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tolfenamic acid
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)