N0630
Niflumic acid
Sinónimos:
2-(α,α,α-Trifluoro-m-toluidino)nicotinic acid, 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]nicotinic acid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
mp
203-204 °C
solubilidad
acetone: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
cadena SMILES
O=C(O)C1=CC=CN=C1NC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2
InChI
1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-11-10(12(19)20)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
Clave InChI
JZFPYUNJRRFVQU-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PTGS1(5742)
Aplicación
- as a chloride channel blocker in mouse olfactory epithelium for odor-induced electroolfactograms (EOGs) measurements, to test its analgesic effect on rat dorsal root ganglion neurons post γ-aminobutyric acid induction
- as a calcium-activated chloride channel (CaCC) inhibitor in C2C12 myoblasts and also to test its effect on volume-regulated anion channel (VRAC)
- as an inhibitor of voltage-dependent potassium channel in human embryonic kidney (HEK 293) phoenix cells
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?