STRN250
Kit de ARN total vegetal Spectrum™
sufficient for 250 purifications
Sinónimos:
Plant total RNA extraction kit, Plant total RNA isolation kit, Plant total RNA purification kit
About This Item
Productos recomendados
usage
sufficient for 250 purifications
Quality Level
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
RNA purification: suitable
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
Categorías relacionadas
General description
Después de moler el tejido hasta un polvo fino en nitrógeno líquido, se lisan las células, y los restos celulares se separan física y químicamente del ARN endógeno. A continuación el ARN se une a un sustrato de sílice sustentado en columna y varias etapas de lavado eliminan los contaminantes remanentes.
El ARN total es eluido de la columna y utilizado en las aplicaciones habituales como inmunotransferencias Northern, RT-PCR y qRT-PCR.
Application
- para extraer ARN de material molido en nitrógeno líquido
- para aislar el ARN total de las plántulas mutantes y wt (naturales)
- para extraer el ARN total de muestras de hojas
- para extraer ARN de todos los tejidos vegetales
Features and Benefits
- Produce hasta 60 μg de ARN concentrado puro por preparación
- Protocolo eficiente que permite la purificación del ARN en 30 minutos o menos
- Especialmente diseñado para la investigación con tejidos vegetales difíciles
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Heart
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
The Spectrum Plant Total RNA Kit incorporates a new, patent-pending lysis and binding chemistry. This kit is intended to purify total RNA from species and tissue where most Total RNA protocols fail. Without sacrificing affordability, you can purify more total RNA per isolation.
Resumen de las técnicas habituales y las aplicaciones posteriores de la extracción y purificación del ADN genómico, el ADN plasmídico y el ARN total de células, tejidos, sangre, virus y otros tipos de muestra.
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.