SML3673
Lin28 inhibitor C1632
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Lin28 1632, Lin28 inhibitor I, Lin28-C1632, Lin28-let-7 antagonist 1, N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
, White to light Brown
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]21nc(ccc2nnc1C)c3cc(ccc3)N(C)C(=O)C
InChI
1S/C15H15N5O/c1-10-16-17-15-8-7-14(18-20(10)15)12-5-4-6-13(9-12)19(3)11(2)21/h4-9H,1-3H3
Clave InChI
WPAQLESUVYGUJZ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)