Merck
SML3334
Sigma-Aldrich
Ceefourin 1
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
5-[(2-Benzothiazolylthio)methyl]-2,4-dihydro-4-methyl-3H-1,2,4-triazole-3-thione, Ceefourin-1
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10N4S3
Número de CAS:
Peso molecular:
294.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CN1C(CSC2=NC3=C(C=CC=C3)S2)=NNC1=S
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ceefourin 1 is a potent and highly selective MRP4 (Multidrug resistance protein 4) inhibitor that exhibits low cellular toxicity and high microsomal and acid stability. Ceefourin 1 inhibits PDAC (pancreatic ductal adenocarcinoma) cell proliferation through MRP4-dependent cAMP extrusion thereby activation of the cAMP/Epac/Rap1 signaling pathway.
Potent and highly selective MRP4 (Multidrug resistance protein 4) inhibitor
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)