PZ0250
PF-04859989 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3S)-3-Amino-1-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one; L-3-Amino-3,4-dihydro-1-hydroxycarbstyril hydrochloride, PF-4859989 hydrochloride, PF04859989 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
N[C@H]1CC2=CC=CC=C2N(O)C1=O.Cl
InChI
1S/C9H10N2O2.ClH/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)11(13)9(7)12;/h1-4,7,13H,5,10H2;1H/t7-;/m0./s1
Clave InChI
WZOBDOKCHIUXAY-FJXQXJEOSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience