Saltar a
SML3317
Losartan
≥98% (HPLC), powder, angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist
Sinónimos:
1-[1-[[2′-(2H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl]methanol, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2′-(1H-tetrazol-5-yl)-1,1′-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol, DUP 89
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H23ClN6O
Número CAS:
Peso molecular:
422.91
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Losartan, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1=C(Cl)N=C(CCCC)N1CC2=CC=C(C3=C(C4=NNN=N4)C=CC=C3)C=C2
InChI
1S/C22H23ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,25,26,27,28)
InChI key
PSIFNNKUMBGKDQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Losartan is an orally available, potent, and selective competitive angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist. Losartan is used for treatment of hypertension.
Orally available, potent, and selective competitive angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3269SML3256SML1391
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)