Merck
SML1391
Olmesartan medoxomil
≥98% (HPLC), Angiotensin II Type I receptor blocker, powder
Sinónimos:
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl ester, CS-866
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H30N6O6
Número CAS:
Peso molecular:
558.59
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Olmesartan medoxomil, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC1=NC(C(O)(C)C)=C(C(OCC2=C(C)OC(O2)=O)=O)N1CC(C=C3)=CC=C3C4=CC=CC=C4C5=NN=NN5
InChI
1S/C29H30N6O6/c1-5-8-23-30-25(29(3,4)38)24(27(36)39-16-22-17(2)40-28(37)41-22)35(23)15-18-11-13-19(14-12-18)20-9-6-7-10-21(20)26-31-33-34-32-26/h6-7,9-14,38H,5,8,15-16H2,1-4H3,(H,31,32,33,34)
InChI key
UQGKUQLKSCSZGY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Biochem/physiol Actions
Olmesartan medoxomil is a selective Angiotensin II Type I receptor blocker and antihypertensive drug. Olmesartan medoxomil is converted enzymatically to the active form olmesartan.
Olmesartan medoxomil is considered as an antihypertensive agent. It is an angiotensin 2 type 1 antagonist receptor. It is a prodrug which releases the parent compound olmesartan after ingestion. Olmesartan is ejected via kidney and liver. In humans, olmesartan protects renal and cardiovascular systems. This drug may be used in the treatment of hypertension.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olmesartan medoxomil
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)