Merck
SML3269
Losartan Potassium
≥98% (HPLC), angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist., powder
Sinónimos:
2-Butyl-4-chloro-1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)(1,1′-biphenyl)-4-yl]methyl}-1H-imidazole-5-methanol monopotassium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H22ClKN6O
Número CAS:
Peso molecular:
461.00
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5845770
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Losartan Potassium, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)-c3ccccc3-c4nnnn4[K]
InChI
1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
InChI key
OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Losartan potassium is an orally available, potent, and selective competitive angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist. Losartan potassium is used for treatment of hypertension.
orally available, potent, and selective competitive angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Losartan Potassium
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)