SML2904
AGF347
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(4-(4-(2-Amino-4-oxo-3,4-dihydro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-5-yl)butyl)-2-fluorobenzoyl)-L-glutamic acid, (S)-2-(4-(4-(2-Amino-4-oxo-3H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-5(4H)-yl)butyl)-2-fluorobenzamido)pentanedioic acid, N-[4-[4-(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-5-yl)butyl]-2-fluorobenzoyl]-L-glutamic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/L, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(CC[C@H](NC(C1=CC=C(C=C1F)CCCCN2C=CC(N=C(N3)N)=C2C3=O)=O)C(O)=O)O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)