Saltar al contenido
19176
DL-Buthionine-sulfoximine
synthetic, ≥99.0% (TLC), glutathione biosynthesis inhibitor, powder or crystals
Sinónimos:
DL-Buthionine (S,R)-sulfoximine, BSO, Buthionine sulfoximine, Butionine sulfoximine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H18N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
222.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2367136
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
DL-Buthionine-sulfoximine, ≥99.0% (TLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder or crystals
mp
215 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to almost clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
KJQFBVYMGADDTQ-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-Buthionine-sulfoximine is suitable for use to:
  • examine whether the inhibition of glutathione by BSO enhances the apoptotic effect of estrogen on antihormone-resistant human breast cancer cells
  • investigate the effect of BSO on development of bovine embryos
  • inhibit GSH in several studies
  • investigate the effect of GSH synthesis on oocyte maturation
It may be used to inhibit GSH and evaluate the hepatotoxicity and nephrotoxicity of natural food colorants in the absence of GSH
Biochem/physiol Actions
DL-Buthionine-sulfoximine inhibits the biosynthesis of Glutathione (GSH) in liver and other peripheral organs. It does not have any effect on GSH in the CNS. It augments the antiproliferative action of reactive oxygen species (e.g., hydrogen peroxide), and agents that indirectly cause accumulation of reactive oxygen species (e.g., 2-methoxyestradiol, which increases intracellular superoxide anion).
Other Notes
Depletes glutathionine in isolated cells
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)