Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12N2O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
336.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
paste
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
paste
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(OCC)=O)SC(NC(C2=CC=CO2)=O)=C1SC#N
InChI
1S/C14H12N2O4S2/c1-3-19-14(18)11-8(2)10(21-7-15)13(22-11)16-12(17)9-5-4-6-20-9/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
QBVIRPJBDIZKBC-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
CBR-5884 is a cell penetrant, potent and selective noncompetitive inhibitor of 3-phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) that inhibits proliferation of melanoma and breast cancer lines. CBR-5884 inhibits de novo serine synthesis in in cancer cells.
CBR-5884 is a cell penetrant, potent and selective noncompetitive inhibitor of 3-phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH).
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?