SML2080
AZD1283
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-[4-[[(Benzylsulfonyl)amino]carbonyl]piperidin-1-yl]-5-cyano-2-methylnicotinic acid ethyl ester, Ethyl 5-cyano-2-methyl-6-[4-[[[(phenylmethyl)sulfonyl]amino]carbonyl]-1-piperidinyl]-3-pyridinecarboxylate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
orange to brown
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(OCC)C1=CC(C#N)=C(N2CCC(C(NS(CC3=CC=CC=C3)(=O)=O)=O)CC2)N=C1C
InChI
1S/C23H26N4O5S/c1-3-32-23(29)20-13-19(14-24)21(25-16(20)2)27-11-9-18(10-12-27)22(28)26-33(30,31)15-17-7-5-4-6-8-17/h4-8,13,18H,3,9-12,15H2,1-2H3,(H,26,28)
Clave InChI
NEMHKCNXXRQYRF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)