SML1335
Pidotimod
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(4R)-3-(5-Oxo-L-prolyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, (R)-3-((S)-5-Oxopyrrolidine-2-carbonyl)thiazolidine-4-carboxylic acid, (R)-3-[(S)-(5-Oxo-2-pyrrolidinyl) carbonyl]-thiazolidine-4-carboxylic acid, 3-L-Pyroglutamyl-L-thiaziolidine-4carboxylic acid, PGT/1A
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -135 to -155°, c = 1 in 6 M HCl
color
white to beige
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC([C@@H]1CSCN1C([C@H]2NC(CC2)=O)=O)=O
InChI
1S/C9H12N2O4S/c12-7-2-1-5(10-7)8(13)11-4-16-3-6(11)9(14)15/h5-6H,1-4H2,(H,10,12)(H,14,15)/t5-,6-/m0/s1
Clave InChI
UUTKICFRNVKFRG-WDSKDSINSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)