SML0003
CID755673
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
2,3,4,5-Tetrahydro-7-hydroxy-1H-benzofuro[2,3-c]azepin-1-one, 7-Hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzofuro[2,3-c]azepin-1-one
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to tan
solubilidad
DMSO: ≥15 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccc2oc3C(=O)NCCCc3c2c1
InChI
1S/C12H11NO3/c14-7-3-4-10-9(6-7)8-2-1-5-13-12(15)11(8)16-10/h3-4,6,14H,1-2,5H2,(H,13,15)
Clave InChI
AACFPJSJOWQNBN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.