SMB01036
Odontoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
Calleryanin, monoprotocatechuate (8CI), Oblongaroside C, Protocatechuic acid 3,4-dihydroxybenzyl alcohol 4-glucoside ester
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
mol peso
438.38
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2)COC(=O)c3cc(c(cc3)O)O)O
InChI
1S/C20H22O11/c21-7-15-16(25)17(26)18(27)20(31-15)30-14-4-1-9(5-13(14)24)8-29-19(28)10-2-3-11(22)12(23)6-10/h1-6,15-18,20-27H,7-8H2/t15-,16-,17+,18-,20-/m1/s1
Clave InChI
MFOVLHFTNQGRLH-BFMVXSJESA-N
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)