Merck
SML0577
Cucurbitacin E
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
α-Elaterin, α-Elaterine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H44O8
Número CAS:
Peso molecular:
556.69
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -60 to -75°, c = 0.7 (CDCl3)
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C32H44O8/c1-17(33)40-27(2,3)13-12-23(36)32(9,39)25-21(35)15-29(6)22-11-10-18-19(14-20(34)26(38)28(18,4)5)31(22,8)24(37)16-30(25,29)7/h10,12-14,19,21-22,25,34-35,39H,11,15-16H2,1-9H3/b13-12+/t19-,21-,22+,25+,29+,30-,31+,32+/m1/s1
InChI key
NDYMQXYDSVBNLL-MUYMLXPFSA-N
Application
Cucurbitacin E has been used as a cofilin inhibitor. It is also used as a F-actin stabilizer to prevent membrane-associated periodic skeleton (MPS) loss and protect from axonal fragmentation.
Biochem/physiol Actions
Cucurbitacin E is a potent inhibitor of actin depolymerization.
Cucurbitacin E is a potent inhibitor of actin depolymerization. Cucurbitacin E is more active than jasplakinolide, and has a different mechanism of action, binding to a different site. Cucurbitacin E binds specifically to filamentous actin (F-actin) forming a covalent bond at residue Cys257, but not to monomeric actin (G-actin), stabilizing F-actin, without affecting actin polymerization or nucleation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cucurbitacin E
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)