Merck
PHL80254
Cucurbitacin D
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(2S,8S,9R,10R,13R,14S,16R,17R)-17-[(E,2R)-2,6-dihydroxy-6-methyl-3-oxohept-4-en-2-yl]-2,16-dihydroxy-4,4,9,13,14-pentamethyl-2,7,8,10,12,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione, Elatericin A
Seleccione un Tamaño
10 MG
$817.000
$817.000
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
$817.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H44O7
Número de CAS:
Peso molecular:
516.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$817.000
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@@]2([C@]([C@H]3[C@]([C@@H]4C[C@@H](C(=O)C(C4=CC3)(C)C)O)(C(=O)C2)C)(C1)C)C)[C@](O)(C)C(=O)\C=C\C(O)(C)C
InChI
1S/C30H44O7/c1-25(2,36)12-11-21(33)30(8,37)23-19(32)14-27(5)20-10-9-16-17(13-18(31)24(35)26(16,3)4)29(20,7)22(34)15-28(23,27)6/h9,11-12,17-20,23,31-32,36-37H,10,13-15H2,1-8H3/b12-11+/t17-,18+,19-,20+,23+,27+,28-,29+,30+/m1/s1
Clave InChI
SRPHMISUTWFFKJ-QJNWWGCFSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
718.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
381.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)