Documentos clave
SAB5700655
Sigma-Aldrich
Anti-VDAC1/Porin antibody produced in rabbit
Sinónimos:
PORIN, VDAC-1, VDAC1, VDAC1 / Porin
Seleccione un Tamaño
100 μL
$349.000
$349.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
$349.000
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$349.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
30
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
1.39 mg/ml
técnicas
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VDAC1(7416)
Descripción general
This gene encodes a voltage-dependent anion channel protein that is a major component of the outer mitochondrial membrane. The encoded protein facilitates the exchange of metabolites and ions across the outer mitochondrial membrane and may regulate mitochondrial functions. This protein also forms channels in the plasma membrane and may be involved in transmembrane electron transport. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Multiple pseudogenes of this gene are found on chromosomes 1, 2 3, 6, 9, 12, X and Y.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-283 of human VDAC1 / Porin (NP_003365.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)