SAB4502804
Anti-GLUT3, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
GLUT-3, GLUT3, Glucose transporter type 3 brain, SLC2A3, Solute carrier family 2 facilitated glucose transporter member 3
Seleccione un Tamaño
$521.000
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$521.000
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 53 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC2A3(6515)
Descripción general
Solute carrier family 2 member 3 (SLC2A3), also known as glucose transporter -3 (GLUT-3), is encoded by the gene mapped to human chromosome 12p13.3. The encoded protein belongs to the SLC2 family of GLUTs.
Inmunógeno
Immunogen Range: 447-496
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)