SAB4200778
Anti-NRAS Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
Anti-GTPase NRas, Anti-transforming protein N-Ras
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-NRAS (internal) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt ~21 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using human MCF7 cell line extract
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human melanoma sections
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NRAS(4893)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)