This product is a polyclonal Anti-serum. The specific antibody concentration is not determined, but expected to range from 1-3 mg/mL. For western blotting, a 1:1000–1:5000 dilution range is recommended.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, canine, rat, primate
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CTCF(10664)
General description
Immunogen
Application
un laboratorio independiente ha confirmado que este anticuerpo provoca inmunoprecipitación de la cromatina unida a la CTCF de las células B del WEHI.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Recomendaciones de manipulación: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C.
Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control de antígeno positivo: nº de ref. 12-309, extracto nuclear de células HeLa. Añada un volumen igual de tampón de muestra reductor Laemmli a 10 µl del extracto y deje hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 µg del extracto reducido por carril para minigeles.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
una dilución 1:1000–1:5000 de este lote detectó la CTCF en extractos nucleares de HeLa. Un lote anterior detectó la CTCF en extracto nuclear de K562 (datos no mostrados).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone 1.2.1.5.4, monoclonal | clone 1.2.1.5.4, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity mouse, human, canine, rat, primate | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form serum | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable, ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
What is the concentration of this antibody?
1 answer-