SAB3500247
Anti-GAPDH Antibody
chicken polyclonal
Sinónimos:
Anti-G3PDH, Anti-GAPD, Anti-Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-GAPDH antibody produced in chicken, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
origen biológico
chicken
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GAPDH(2597)
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)