Merck
ABS16
Anticuerpo anti-GAPDH
rabbit polyclonal
Sinónimos:
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, aging-associated gene 9 protein, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, G3PDH, GAPD, OK/SW-cl.12, MGC88685, G3PD, EC 1.2.1.12
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human, rat
Application:
WB
Citations:
211
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anticuerpo anti-GAPDH, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
guinea pig (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
General description
La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) es una enzima glucolítica ubicua presente a concentraciones moderadamente elevadas en casi todos los tejidos. Como enzima constitutiva, cataliza la síntesis del 1,3-bifosfoglicerato, un intermediario «de alta energía» que se utiliza en la síntesis del ATP. Además de su acción citoplásmica en el metabolismo, también interviene en las etapas iniciales de la apoptosis o la respuesta al estrés oxidativo, donde la GAPDH es translocada al núcleo. Dichas acciones quizá reflejen el papel de la GAPDH en la reparación del ADN o como transportador nuclear para las moléculas apoptóticas. También se ha observado que la GAPDH se une de manera específica a las proteínas implicadas en la patogenia de una variedad de enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la proteína precursora beta-amiloide y la proteína huntingtina, donde la reducción de la función de la GAPDH está asociada con los fibroblastos en la enfermedad de Alzheimer y de Huntington. La GAPDH se ha identificado también como un posible objetivo de la toxicidad celular mediada por el óxido nítrico (NO). La enzima completa y funcional es un tetrámero en el que cada una de las cuatro subunidades idénticas ocupan el vértice de un tetraedro. Los dominios de unión también incluyen uno que interacciona principalmente con el NAD+ y otro que interacciona con el gliceraldehído 3-fosfato (GAP).
~ 36 kDa observado
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde al C-terminal de la GAPDH humana.
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa es un popular anticuerpo policlonal purificado por afinidad. Este anticuerpo está respaldado por publicaciones con revisión científica externa y detecta con fiabilidad la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH); se ha validado para utilizar en WB.
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce la GAPDH en el C-terminal.
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células HEK293
Evaluada mediante transferencia Western en lisado de células HEK293.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la GAPDH en 10 µg de lisado de células HEK293.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Jean Frédéric Boyer et al.
Arthritis research & therapy, 18, 56-56 (2015-01-01)
Anti TNF drugs have been widely used in rheumatoid arthritis (RA) but only 70 to 80 % of patients respond to this therapy. Exploring the mode of action of anti-TNF drugs remains important in order to improve the efficiency of the
Takeru Sugihara et al.
British journal of cancer, 114(9), 1012-1018 (2016-03-24)
Recent Drosophila studies showed that Discs-large (Dlg) is critical for regulation of cell polarity and tissue architecture. We investigated the possibility that loss of the human homologue of Drosophila Dlg (DLG1) is involved in endometrial carcinogenesis. We analysed DLG1 expression
Mitochondrial peroxiredoxin 3 regulates sensory cell survival in the cochlea.
Chen, FQ; Zheng, HW; Schacht, J; Sha, SH
Testing null
Jun Chen et al.
Journal of the Association for Research in Otolaryngology : JARO, 17(4), 289-302 (2016-04-21)
Loss of auditory sensory hair cells is the major pathological feature of noise-induced hearing loss (NIHL). Currently, no established clinical therapies for prevention or amelioration of NIHL are available. The absence of treatments is due to our lack of a
Jingli Yang et al.
ACS nano, 8(10), 9941-9953 (2014-09-18)
It is emerging that nanotopographical information can be used to induce osteogenesis from mesenchymal stromal cells from the bone marrow, and it is hoped that this nanoscale bioactivity can be utilized to engineer next generation implants. However, the osteogenic mechanism
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
ABS1604053252645563