SAB2702308
Monoclonal Anti-Dengue virus NS1 protein antibody produced in mouse
clone GT1061, affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
$461.000
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$461.000
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GT1061, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
Dengue virus
concentración
1mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Otras notas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)