Documentos clave
SAB1405605
Sigma-Aldrich
Anti-CEBPB antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C/EBP-beta, CRP2, IL6DBP, LAP, MGC32080, NF-IL6, TCF5
Seleccione un Tamaño
50 μG
$544.000
$544.000
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB1105
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
$544.000
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$544.000
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB1105
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CEBPB(1051)
Categorías relacionadas
Descripción general
The protein encoded by this intronless gene is a bZIP transcription factor which can bind as a homodimer to certain DNA regulatory regions. It can also form heterodimers with the related proteins CEBP-alpha, CEBP-delta, and CEBP-gamma. The encoded protein is important in the regulation of genes involved in immune and inflammatory responses and has been shown to bind to the IL-1 response element in the IL-6 gene, as well as to regulatory regions of several acute-phase and cytokine genes. In addition, the encoded protein can bind the promoter and upstream element and stimulate the expression of the collagen type I gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CEBPB (AAH21931.1, 1 a.a. ~ 345 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQRLVAWDPACLPLPPPPPAFKSMEVANFYYEADCLAAAYGGKAAPAAPPAARPGPRPPAGELGSIGDHERAIDFSPYLEPLGAPQAPAPATATDTFEAAPPAPAPAPASSGQHHDFLSDLFSDDYGGKNCKKPAEYGYVSLGRLGAAKGALHPGCFAPLHPPPPPPPPPAELKAEPGFEPADCKRKEEAGAPGGGAGMAAGFPYALRAYLGYQAVPSGSSGSLSTSSSSSPPGTPSPADAKAPPTACYAGAAPAPSQVKSKAKKTVDKHSDEYKIRRERNNIAVRKSRDKAKMRNLETQHKVLELTAENERLQKKVEQLSRELSTLRNLFKQLPEPLLASSGHC
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)