SAB1405163
Monoclonal Anti-FOXJ2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1G12, ascites fluid
Sinónimos:
FHX
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G12, monoclonal
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FOXJ2(55810)
Inmunógeno
Sequence
TQTGHVPPQGGTHRPPAPARIADSCALTSGKQESAMSQVNSYGHPQAPHLYPGPSPMYPIPTQDSAGYNRPAHHMVPRPSVPPPGANEEIPDDFDWDLIT
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)