Documentos clave
SAB1403147
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLCF1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 7E10, ascites fluid
Sinónimos:
BSF3, CISS2, CLC, NNT1, NR6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7E10, monoclonal
mol peso
antigen ~47.78 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CLCF1(23529)
Descripción general
CLCF1 belongs to the interleukin-6 (IL6; MIM 147620) family of cytokines, which are involved in cell signaling through phosphorylation of gp130 (IL6ST; MIM 600694). IL6 family members share similarity in gene structure and have a 4-helix bundle in their protein structure.[supplied by OMIM
Inmunógeno
CLCF1 (AAH12939, 29 a.a. ~ 225 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NRTGDPGPGPSIQKTYDLTRYLEHQLRSLAGTYLNYLGPPFNEPDFNPPRLGAETLPRATVDLEVWRSLNDKLRLTQNYEAYSHLLCYLRGLNRQAATAELRRSLAHFCTSLQGLLGSIAGVMAALGYPLPQPLPGTEPTWTPGPAHSDFLQKMDDFWLLKELQTWLWRSAKDFNRLKKKMQPPAAAVTLHLGAHGF
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)