S8269
Ethyl stearate
≥99% (capillary GC)
Sinónimos:
Ethyl octadecanoate, Stearic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (capillary GC)
Formulario
powder
bp
213-215 °C/15 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lípido
saturated FAs
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h3-19H2,1-2H3
Clave InChI
MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)