Saltar a
P9009
Ethyl palmitate
≥99%
Sinónimos:
Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$68.700
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$177.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)14COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
284.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-064-6
Beilstein/REAXYS Number:
1782663
MDL number:
$68.700
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
plant (palm)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
density
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
InChI key
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1266868671078.18775
assay
≥99%
assay
-
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
biological source
plant (palm)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
liquid
form
-
form
-
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl palmitate
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)