S8063
Siastatin B
lyophilized powder
Sinónimos:
(3S, 4S, 5R, 6R)-6-(Acetylamino)-4,5-dihydroxy-3-piperidinecarboxylic acid
Seleccione un Tamaño
$347.000
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$347.000
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
Siastatin B, lyophilized powder, from microbial
origen biológico
microbial
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
envase
vial of 23.0 μmol
solubilidad
H2O: 2.3 mL/vial (for a 10 mM solution)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)N[C@H]1NC[C@@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O5/c1-3(11)10-7-6(13)5(12)4(2-9-7)8(14)15/h4-7,9,12-13H,2H2,1H3,(H,10,11)(H,14,15)/t4-,5-,6-,7+/m0/s1
Clave InChI
DQTKLICLJUKNCG-ZTYPAOSTSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?