S1825
S32826 disodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
[4-(Tetradecanoylamino)benzyl]phosphonic acid disodium salt hydrate
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white
solubilidad
H2O: ≥10 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc(CP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C21H36NO4P.2Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-21(23)22-20-16-14-19(15-17-20)18-27(24,25)26;;/h14-17H,2-13,18H2,1H3,(H,22,23)(H2,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
DGRFALMFDGBLCP-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)