R4880
Anti-Rabbit IgG (whole molecule) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
técnicas
immunoelectrophoresis: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Forma física
Reconstitución
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)