PZ0412
PF-06427878
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-3-((2-(3-(2-Ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxamido)methyl)benzoic acid, 3-[[[[2-[(3R)-3-(2-Ethoxyphenoxy)-1-piperidinyl]-5-pyrimidinyl]carbonyl]amino]methylbenzoic acid, PF 06427878, PF06427878
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=C(C1=CC=CC(CNC(C2=CN=C(N=C2)N3C[C@@H](CCC3)OC4=CC=CC=C4OCC)=O)=C1)O
InChI
1S/C26H28N4O5/c1-2-34-22-10-3-4-11-23(22)35-21-9-6-12-30(17-21)26-28-15-20(16-29-26)24(31)27-14-18-7-5-8-19(13-18)25(32)33/h3-5,7-8,10-11,13,15-16,21H,2,6,9,12,14,17H2,1H3,(H,27,31)(H,32,33)/t21-/m1/s1
Clave InChI
IDVOZBCJUVAIMF-OAQYLSRUSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)