PZ0124
CP-66713
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
8-chloro-1-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxalin-4-amine, PF-1716311
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: ≥5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1nc2ccc(Cl)cc2n3c(nnc13)-c4ccccc4
InChI
1S/C15H10ClN5/c16-10-6-7-11-12(8-10)21-14(9-4-2-1-3-5-9)19-20-15(21)13(17)18-11/h1-8H,(H2,17,18)
Clave InChI
PBENJWAFQLORQL-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.