Merck
P9641
Sigma-Aldrich
Éter monododecílico de nonaetilenglicol
nonionic surfactant
Sinónimos:
C12E9, Dodecilnonaglicol, Polidocanol, Polioxietileno (9) lauril éter, Éter dodecil nonaetilenglicol
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2CH2O)9(CH2)11CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
582.81
Beilstein:
1895308
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
mol peso
micellar average mol wt 64,000
número de agregación
110
CMC
0.08
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C30H62O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-32-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33-14-12-31/h31H,2-30H2,1H3
Clave InChI
ONJQDTZCDSESIW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El éter monododecílico de monoetilenglicol [C12H25O(CH2CH2O)9H] (AEO9) es un tensioactivo no iónico.
Aplicación
El éter monododecílico de monoetilenglicol se ha utilizado en un estudio para evaluar un procedimiento de análisis de lípidos totales y triacilgliceroles utilizando tejido hepático bovino. También se ha utilizado en un estudio para investigar cómo puede medirse el tamaño de partícula de los agregados por la dependencia de la concentración de la amplitud de la función de autocorrelación.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Weican Zhang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(4), 2363-2368 (2009-01-24)
In the pH 2.6 and 5.2 systems, soybean peroxidase (SBP) (isoelectric point, pI 3.9) has positive and negative charge, respectively. In order to acquire detailed knowledge on the role played by electrostatics in the denaturation of proteins, a comparison of
A Starke et al.
Journal of animal science, 88(8), 2741-2750 (2010-03-30)
A procedure is described for analyzing total lipid (TL) and triacylglycerol (TAG) in 2 sequential steps using small amounts (<100 mg) of bovine liver tissue. The TL was measured gravimetrically and TAG was measured enzymatically in the TL extract, using
Michael C Rudolph et al.
Journal of mammary gland biology and neoplasia, 21(3-4), 131-138 (2016-11-01)
Accurate assessment of the long chain polyunsaturated fatty acid (LC-PUFA) content of human milk (HM) provides a powerful means to evaluate the FA nutrient status of breastfed infants. The conventional standard for FA composition analysis of HM is liquid extraction
Dan Meila et al.
Journal of neurointerventional surgery, 9(9), 860-866 (2016-08-28)
To present the long-term angiographic and subjective results of patients with head and neck arteriovenous malformations (HNAVMs) after endovascular treatment. We retrospectively analyzed the medical files of 14 patients with HNAVM who were treated between 2000 and 2014. The treatment
Kamendra P Sharma et al.
The journal of physical chemistry. B, 115(29), 9059-9069 (2011-06-24)
We investigate the dispersion of a pH responsive polymer, polyethyleneimine, PEI, in a hexagonal (H(1)) mesophase of a nonionic surfactant, C(12)E(9), and water, at pH ranging from basic (pH = 12.8) to acidic (pH = 1). While the C(12)E(9)/H(2)O phase