Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H66O11
Número CAS:
Peso molecular:
626.86
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
semisolid (with melting point ~24 °C.)
mol wt
626.86 g/mol
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
InChI key
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Application
El éster monodocecílico de decaetilenglicol se ha utilizado como tensioactivo no iónico para estudiar su caracterización e interacciones con la seroalbúmina bovina (BSA) y para evaluar sus complejos.
El decaetilenglicol monododecil éter se ha utilizado en un estudio para evaluar la difusión de las proteínas y micelas no iónicas en geles de agarosa. Se ha utilizado también en un estudio para investigar las propiedades de las resolvinas antiinflamatorias derivadas del ácido docosapentaenoico.
signalword
Warning
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?