P7640
Phosphatase, Alkaline from bovine intestinal mucosa
lyophilized powder, ≥10 DEA units/mg solid
Sinónimos:
Alkaline phosphatase, Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine intestinal mucosa
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥10 DEA units/mg solid
mol peso
dimer ~160 kDa
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Propiedades físicas
Definición de unidad
Nota de análisis
Inhibidor
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)