P3804
o-Fenilendiamina dihydrochloride
chromogenic, tablet
Sinónimos:
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
o-Fenilendiamina dihydrochloride, tablet, 5 mg substrate per tablet
Formulario
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Clave InChI
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- as a chromogenic substrate in indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to detect immunoglobin G (IgG) antibodies against certain recombinant antigens/proteins
- as a streptavidin-horseradish peroxidase (HRP) substrate sandwich ELISA to analyze human interleukin (IL)-17A, IL-23, and IP-10
- as a substrate in ELISA for determination of IgG-class antibodies to Mycobacterium bovis in serum
Envase
Reconstitución
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.