P3288
Phosphate buffer pH 7.2 at 25 °C
for hematology and histology staining techniques
Sinónimos:
phosphate buffer
About This Item
Productos recomendados
form
powder
color
white
pH
7.10-7.30
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
Reconstitution
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Información sobre los estudios clínicos de la sangre, los órganos hematopoyéticos y las enfermedades sanguíneas, incluidos el tratamiento, la prevención y los tintes y colorantes utilizados en las pruebas hematológicas.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.