P1998
Anti-Perilipin A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FPLD4, Anti-PERI, Anti-PLIN
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~62 kDa
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using differentiated mouse NIH3T3-L1 cells.
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using whole extract of differentiated mouse NIH3T3-L1 cells
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PLIN(5346)
mouse ... Plin(103968)
rat ... Plin(25629)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- indirect immunofluorescence
- immunoblotting
- immunohistochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)