P0074
Anti-PERK (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-E2AK3, Anti-EIF2AK3, Anti-HsPEK, Anti-PEK, Anti-PRKR-like endoplasmic reticulum kinase, Anti-Pancreatic eIF2α kinase, Anti-WRS
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~150 kDa
reactividad de especies
human (predicted), mouse, rat
técnicas
western blot: 1:500-1:1,000 using whole cell lysate of HEK-293T expressing PERK cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EIF2AK3(9451) , Eif2ak3(13666)
mouse ... Eif2ak3(13666)
rat ... Eif2ak3(29702)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)