Merck
N6877
L-Norleucine
≥98% (TLC)
Sinónimos:
(S)-(+)-2-Aminohexanoic acid, (S)-2-Aminocaproic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-321-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721750
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
detection
SMILES string
CCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
Application
  • l-norleucine on high glucose-induced insulin sensitivity and mitochondrial function in skeletal muscle cells. This study explores the beneficial effects of L-Norleucine on insulin sensitivity and mitochondrial function, underlining its potential in metabolic pathway research and its application in managing diabetes through targeted amino acid therapy (Ding et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
L-Norleucine is a synthetic amino acid commonly used as an internal standard.
Other Notes
Non-essential amino acid.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Norleucine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)