855448
D-Leucine
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinónimos:
(R)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
Productos recomendados
product name
D-Leucine, ReagentPlus®, 99%
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder (crystals)
optical activity
[α]23/D −14.7°, c = 2 in 5 M HCl
optical purity
ee: 97% (GLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.