Documentos clave
MTCC2086
MTC Bio Stop-Pops Microcentrifuge tube Locking Clips
for 1.5 mL tubes
Sinónimos:
centrifuge tube clips, tube closures
About This Item
UNSPSC Code:
41122500
NACRES:
NB.78
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
material
polypropylene
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio C2086
capacity
1.5 mL
General description
Stop-Pops Locking Clips, w/ breakaway lifting tabs for 1.5mL tubes, 100/pk
Prevent microtubes from popping open during use with this secure locking clip.
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Stop-Pops is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)