BR780703
BRAND® micro tube with attached screw cap and sealing cone
capacity 2 mL, self-standing bottom, non-sterile
Sinónimos:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
Seleccione un Tamaño
$292.200
Fecha estimada de envío03 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$292.200
Fecha estimada de envío03 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
colorless cap
colorless tube
polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
self-standing bottom
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 780703
capacidad
2 mL
tubo diám.
13 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)