Merck
MAK553
Sigma-Aldrich
Fluorimetric cADP-Ribose Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
About This Item
Código UNSPSC:
41116104
NACRES:
NA.84
método de detección
fluorometric
enfermedades relevantes
genitourinary disorders; neurological disorders; cardiovascular diseases; cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
cADP-ribose (cADPR) is a novel Ca2+ messenger derived from NAD+. ADP-riboxyl cyclase (ADPRC) catalyzes the synthesis of cADPR from NAD+, but the reaction can be reversed in the presence of high concentration of nicotinamide, producing NAD+ from cADPR stoichiometrically. The resultant NAD+ can be detected by the NAD probe. This makes monitoring cADPR in tissues and cell cultures possible in the low nM range. The NAD+ detection using NAD probe is specific to NAD+ and has no reaction to NADH. This assay can be performed in a convenient 96-well or 384-well microplate.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)